Få mere at vide
Midazolam EP Impurity J, Mikromol™
Beskrivelse
Midazolam EP Impurity J
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| CAS | 59469-08-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H17 Cl F N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Midazolam Imp. J (EP), 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13,18,22H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CC1=NCC2CNC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12 |
| IUPAC navn | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Vis mere |