Få mere at vide
Midazolam EP Impurity J, Mikromol™
Artikelnummer. 30049638
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049638 25 mg
30051269 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049638 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1106.090025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Midazolam EP Impurity J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
CAS 59469-08-8
Analyt- eller komponentnavne 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H17 Cl F N3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Midazolam Imp. J (EP), 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Impurity J
InChI formel InChI=1S/C18H17ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13,18,22H,9-10H2,1H3
SMIL CC1=NCC2CNC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12
IUPAC navn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Molekylvægt (g/mol) 329.8
Mængde 25 mg
Formel vægt 329.1095 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.