Få mere at vide
Christeyns™ Mida Chriox 5
Artikelnummer. p-200000174
Format:
Kan
Tromme
Størrelse:
22 kg
222 kg
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17831445
Brand: Christeyns™ 695935
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Mida Chriox 5 er en biologisk nedbrydelig, lav-rester bredspektret sporicid fremstillet af pereddikesyre.
  • Desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre
  • Anbefales til hygiejne i kosmetik- og medicinalindustrien
  • Velegnet til den økologiske og kosmetiske industri
  • Anvendes i CIP uden overfladeaktive stoffer
  • Måling og kontrol ved ledningsevne
  • Godkendt til følgende applikationer i: TP2: Desinfektionsmiddel anvendt i den private sektor og inden for folkesundhed og andre biocidholdige produkter; TP4: Desinfektionsmiddel til overflader i kontakt med fødevarer og dyrefoder med obligatorisk skylning
Tekniske data
Produkttype Desinfektionskoncentrat
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH Neutral
Duft Regelmæssig duft
Sterilitet Ikke steril
Format Kan
Størrelse 22 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mida CHRIOX 5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrogen peroxide, acetic acid, peracetic acid