Få mere at vide
Christeyns™ Mida Chriox 5
Artikelnummer. 17841445
Skift visning
Format:
Kan
Tromme
Størrelse:
22 kg
222 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Størrelse
17841445 Tromme 222 kg
17831445 Kan 22 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17841445 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 695937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6150.00 DKK
    5370.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 779.85 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Mida Chriox 5 er en biologisk nedbrydelig, lav-rester bredspektret sporicid fremstillet af pereddikesyre.
  • Desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre
  • Anbefales til hygiejne i kosmetik- og medicinalindustrien
  • Velegnet til den økologiske og kosmetiske industri
  • Anvendes i CIP uden overfladeaktive stoffer
  • Måling og kontrol ved ledningsevne
  • Godkendt til følgende applikationer i: TP2: Desinfektionsmiddel anvendt i den private sektor og inden for folkesundhed og andre biocidholdige produkter; TP4: Desinfektionsmiddel til overflader i kontakt med fødevarer og dyrefoder med obligatorisk skylning
Tekniske data
Produkttype Desinfektionskoncentrat
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH Neutral
Duft Regelmæssig duft
Sterilitet Ikke steril
Format Tromme
Størrelse 222 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MIDA CHRIOX
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Organisk peroxid Type E & F
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide, peracetic acid, Acetic acid