Få mere at vide
Christeyns™ Mida Chriox 5
Beskrivelse
- Desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre
- Anbefales til hygiejne i kosmetik- og medicinalindustrien
- Velegnet til den økologiske og kosmetiske industri
- Anvendes i CIP uden overfladeaktive stoffer
- Måling og kontrol ved ledningsevne
- Godkendt til følgende applikationer i: TP2: Desinfektionsmiddel anvendt i den private sektor og inden for folkesundhed og andre biocidholdige produkter; TP4: Desinfektionsmiddel til overflader i kontakt med fødevarer og dyrefoder med obligatorisk skylning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Desinfektionskoncentrat |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Koncentreret væske |
| pH | Neutral |
| Duft | Regelmæssig duft |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Format | Kan |
| Størrelse | 22 kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mida CHRIOX 5
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, acetic acid, peracetic acid