Få mere at vide
Fisherbrand™ Micryo™ Etiketstrimler og prikker til kryoopbevaring, laserprinterark
Artikelnummer. 16468115 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Til brug med (udstyr):
1,5 til 2 ml rør
Reoler, kasser
Format:
Mærke
Størrelse (engelsk):
0,5 x 1,25 tommer.
1 x 2,6 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) Format Størrelse (engelsk) Pakningsstørrelse
16468115 Hvid 1,5 til 2 ml rør Mærke 0,5 x 1,25 tommer. -
15295788 Hvid Reoler, kasser Mærke 1 x 2,6 tommer. Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468115
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Skabelon til printvejledning.
Tiltænkte anvendelser: kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer.
Tilsigtet anvendelse af kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer.
Ideel til alle anvendelser til kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultralav temperatur fryser. Velegnet til brug på mikrocentrifugerør, kryovialer, stativer, kasser og mikrotiterplader. Klæberen tåler temperaturer fra -196° til 121 °C (-321° til 250 °F)
  • Ingen grund til selvlaminering
  • Tyndere etiketter gør det muligt for rør at passe i de fleste opbevaringssystemer
  • Fås i et komplet udvalg af farver og størrelser
  • Garanteret ikke at falde af ved normal brug (forudsat at brugervejledningen følges)
  • Tilbydes også i ruller (se Kat. nr. 15-910 og 15-920 serien)
Kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer
Tekniske data
Farve Hvid
Format Mærke
Produkttype Kryogenisk etiket
Til brug med (applikation) Kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer
Til brug med (udstyr) 1,5 til 2 ml rør
Inkluderer Skabelon til printvejledning
Mængde 1700/Pk.
Størrelse (engelsk) 0,5 x 1,25 tommer.
Størrelse (metrisk) 1.2 x 3.1 cm
Temperaturområde (engelsk) -321 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B) 0,5 tommer x 1,25 tommer