Få mere at vide
Fisherbrand™ Micryo™ Etiketstrimler og prikker til kryoopbevaring, laserprinterark
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15295788 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Til brug med (udstyr):
1,5 til 2 ml rør
Reoler, kasser
Format:
Mærke
Størrelse (engelsk):
0,5 x 1,25 tommer.
1 x 2,6 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) Format Størrelse (engelsk) unitSize
15295788 Hvid Reoler, kasser Mærke 1 x 2,6 tommer. Pakke med 600
16468115 Hvid 1,5 til 2 ml rør Mærke 0,5 x 1,25 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15295788
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Skabelon til printvejledning.
Tiltænkte anvendelser: kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer.
Tilsigtet anvendelse af kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer.
Ideel til alle anvendelser til kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultralav temperatur fryser. Velegnet til brug på mikrocentrifugerør, kryovialer, stativer, kasser og mikrotiterplader. Klæberen tåler temperaturer fra -196° til 121 °C (-321° til 250 °F)
  • Ingen grund til selvlaminering
  • Tyndere etiketter gør det muligt for rør at passe i de fleste opbevaringssystemer
  • Fås i et komplet udvalg af farver og størrelser
  • Garanteret ikke at falde af ved normal brug (forudsat at brugervejledningen følges)
  • Tilbydes også i ruller (se Kat. nr. 15-910 og 15-920 serien)
Kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer
Tekniske data
Farve Hvid
Format Mærke
Produkttype Kryogent mærke
Til brug med (applikation) Kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer
Til brug med (udstyr) Reoler, kasser
Mængde 600/Pk.
Størrelse (engelsk) 1 x 2,6 tommer.
Størrelse (metrisk) 2.5 x 6.6 cm
Temperaturområde (engelsk) -321 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B) 1 tommer x 2,6 tommer.