Få mere at vide
Labconco™ Mikrobrønds pladeholder
Artikelnummer. 15868684 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15868684 FreeZone™ Frysetørrere
1 options
Artikelnummer. 15868684 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7369600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00 DKK
    1699.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 385.54 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Solid aluminiumsbase holder mikropladerne tæt.
Mikrobrønds pladeholder
  • Fremstillet af solidt aluminium
  • Eliminerer luftspalten i bunden af pladen for fremragende varmeoverførsel til mikropladen
  • Giver temperaturstabilitet til små prøver, der er modtagelige for tilbagesmeltning
  • Mikroplade påkrævet og ikke inkluderet
Tekniske data
Type Mikropladeholder
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) FreeZone™ Frysetørrere
Inkluderer Solid aluminiumsblok, der holder mikrobrøndpladen. Mikrobrøndplade medfølger ikke.
Bredde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (engelsk) 0,7 tommer
Højde (metrisk) 1.78 cm
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.16 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (engelsk) 1.3 lb.