Få mere at vide
SGE™ Mikrovolumen sprøjter
Nålemåler:
23 G
26 G
Længde (engelsk):
1,65 tommer
2,75 tommer
Længde (engelsk) Nål:
1,65 tommer
2,75 tommer
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forlænget borosilikatglascylinder med forstærket stempel for yderligere stempelbeskyttelse
- Nøjagtighed og reproducerbarhed af± 1 %
- Volumen: 10 μL
- Løbe OD: 6,5 mm, 8 mm til styret stempel
- Skalelængde: 54,1 mm
Til fremstilling af mikrovolumen injektioner på μ1,5 L til 8 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Til fremstilling af mikrovolumen injektioner på μ1,5 L til 8 μL |
| Længde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 2,75 tommer |
| Længde (metrisk) | 70 mm |
| Produkttype | Microvolume manuel sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 70 mm |
| Vis mere |