Få mere at vide
SGE™ Mikrovolumen sprøjter
Artikelnummer. 15268453
Nålemåler:
23 G
26 G
Længde (engelsk):
1,65 tommer
2,75 tommer
Længde (engelsk) Nål:
1,65 tommer
2,75 tommer
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15268453
Brand: SGE™ 002839
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stempelbeskyttelse minimerer risikoen for bøjning
  • Forlænget borosilikatglascylinder med forstærket stempel for yderligere stempelbeskyttelse
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed af± 1 %
  • Volumen: 10 μL
  • Løbe OD: 6,5 mm, 8 mm til styret stempel
  • Skalelængde: 54,1 mm
Til fremstilling af mikrovolumen injektioner på μ1,5 L til 8 μL
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Til brug med (applikation) Til fremstilling af mikrovolumen injektioner på μ1,5 L til 8 μL
Længde (engelsk) 1,65 tommer
Længde (engelsk) Nål 1,65 tommer
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype Microvolume manuel sprøjte
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Fast