Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ MicroVolume sprøjter
Artikelnummer. 15238443
Volumen (metrisk):
5μ L
100μ l
Nålemåler:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15238443
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 001495
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver bedre ydeevne og overlegen kvalitet. Trajan Scientific and Medical MicroVolume Syringes har den viden og ekspertise, der går til fremstilling af en SGE sprøjte.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Manuel injektionssprøjte
Tekniske data
Oversigt Styrt stempelsprøjte
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,47 mm
Produkttype Aftagelig nål
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Fasning