Få mere at vide
Corning™ Mikrovolumen pipettespidser, sterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10103861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,5 til 10 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10103861 0,1 til 10μ L Pakke med 960
10072521 0,5 til 10 μL Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4894
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv nøjagtig, pålidelig ydeevne i det angivne volumenområde
  • Mikrovolumenspidser giver nøjagtig, pålidelig ydeevne i 0.1μ L til 10μ L-serie til store mærkers ultra-mikropipettorer.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Mikrovolumen, Rund
Emballage Stativ
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro