Få mere at vide
Corning™ Mikrovolumen pipettespidser, usterile
Artikelnummer. p-161921 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 10 μL
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 960
Artikelnummer. 10479131
Brand: Corning™ 4834
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv nøjagtig, pålidelig ydeevne i det angivne volumenområde
  • Mikrovolumenspidser giver nøjagtig, pålidelig ydeevne i 0.1μ L til 10μ L-serie til store mærkers ultra-mikropipettorer.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Mikrovolumen, Rund
Emballage Stativ
Til brug med (udstyr) Eppendorf, Universal Fit Ultramicro