Få mere at vide
Corning™ Mikrovolumen pipettespidser, usterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10746482 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 10 μL
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Format unitSize
10746482 0,2 til 10μ L Bulk Pakke med 10000
10479131 0,5 til 10 μL Stativ Pakke med 960
10387171 0,5 til 10 μL Bulk Pakke med 10000
10431822 0,1 til 10μ L Stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10746482 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4840
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv nøjagtig, pålidelig ydeevne i det angivne volumenområde
  • Mikrovolumenspidser giver nøjagtig, pålidelig ydeevne i 0.1μ L til 10μ L-serie til store mærkers ultra-mikropipettorer.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,2 til 10μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Bulk
Tip stil Mikrovolumen, Rund
Emballage Bulk
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro