Få mere at vide
Corning™ Mikrovolumen pipettespidser, usterile
Artikelnummer. 10479131 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 10 μL
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Format unitSize
10479131 0,5 til 10 μL Stativ Pakke med 960
10746482 0,2 til 10μ L Bulk Pakke med 10000
10387171 0,5 til 10 μL Bulk Pakke med 10000
10431822 0,1 til 10μ L Stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10479131 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4834
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv nøjagtig, pålidelig ydeevne i det angivne volumenområde
  • Mikrovolumenspidser giver nøjagtig, pålidelig ydeevne i 0.1μ L til 10μ L-serie til store mærkers ultra-mikropipettorer.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Mikrovolumen, Rund
Emballage Stativ
Til brug med (udstyr) Eppendorf, Universal Fit Ultramicro