Få mere at vide
Corning™ Mikrovolumen pipettespidser, usterile
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 10 μL
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 960
Beskrivelse
- Mikrovolumenspidser giver nøjagtig, pålidelig ydeevne i 0.1μ L til 10μ L-serie til store mærkers ultra-mikropipettorer.
- RNase-/DNase-fri.
- Ikke-pyrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 10μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Mikrovolumen, Rund |
| Emballage | Stativ |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro |
| Materiale | Polypropylen |