Få mere at vide
Fisherbrand™ Lystætte opbevaringsstativer til mikrorør
Artikelnummer. 11918014 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Stillinger:
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Stillinger unitSize
11918014 100 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11918014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyt lysfølsomme prøver. Lystætte mikrorørsopbevaringsreoler har trepunktshængsler og lås for sikker låglukning og opbevaring med 100 brønde.
  • Til større opbevaringskrav på 1,5/2,0 ml mikrorør eller kryogene hætteglas.
  • Uigennemsigtig sort farve giver beskyttelse til lysfølsomme prøver.
  • Let-åbent hængslet låg med tryklås.
  • 100 brønde
  • Brønddia.: 1,23 cm
  • Mål: 14,1 x 15,1 x 5,7 cm
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sort
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 100
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1,5 og 2,0 ml mikrocentrifugerør og kryogene hætteglas
Mængde 5 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 151 x 141 x 57 mm
Længde (metrisk) 151 mm
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (engelsk) 5,6 tommer.
Højde (engelsk) 2,2''
Diameter (metrisk) Brønd 12.3 mm
Produkttype Opbevaringsstativ til mikrorør
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 57 mm
Array 10 x 10
Bredde (metrisk) 141 mm