Få mere at vide
Axygen™ Mikrorørshaker
Artikelnummer. 17874377 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Orbit:
3 mm
Artikelnummer. Orbit
17874377 3 mm
1 options
Artikelnummer. 17874377 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. I4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25245.00 DKK
    23591.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 1653.16 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Microtube Shaker giver forskere en rysteinkubator på bænken, der tillader ensartet opvarmning, afkøling og blanding af dyrebare biovidenskabelige prøver.
  • Kompakt footprint inkorporerer et intuitivt kontrolpanel, som gør det muligt for operatøren nemt at programmere enheden og se live temperatur, tid og blandingshastighedsindstillinger under hele eksperimentet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Hastighedsområde 200 til 1500 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0,1 °C til 100 °C
Watt 200 W
Dimensioner (L x B x H) 200 x 235 x 120 mm
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Vise LCD