Få mere at vide
Grant Instruments Mikrorørsrotor til LMC-56
Volumen:
24 mikrorør
Beskrivelse
- Rotor med fast vinkel til 24 x 1,5 eller 2 mL mikrorør.
- Kompatibel med LMC-56
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 24 mikrorør |
| Maks. RCF | 3,750 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 75 mm |
| Maks. Rørlængde | 40 mm |
| Maks. Rør diameter | 10.5 mm |
| Nettovægt | 1 kg |
| Til brug med (udstyr) | LMC-56 |
| Vis mere |