Få mere at vide
Eppendorf™ Rør stativer
Artikelnummer. 16326485
Skift visning
Stillinger:
1
12
12 (6 og 6)
36
48
Til brug med (udstyr):
0,5 ml rør
1 konisk rør 25 mL eller 50 mL
1,5 og 2,0 ml rør
5 eller 15 mL, 25 eller 50 mL rør
5 mL og 15 mL rør
Kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16326485 1 1 konisk rør 25 mL eller 50 mL Pakke med 4
15751966 12 5 mL og 15 mL rør Pakke med 2
15739478 12 (6 og 6) 5 eller 15 mL, 25 eller 50 mL rør -
15741966 36 1,5 og 2,0 ml rør Pakke med 2
15770159 36 Kryogene rør Pakke med 2
15773178 48 0,5 ml rør Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16326485 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030119860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 DKK
    180.00 DKK / Pakke med 4
    Spare 25.00 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Optimer arbejdsgangen med Eppendorf™ Rørstativer, der er ideelle til prøvebehandling, transport og kort- til mellemlang prøveopbevaring.
  • Stabelbar i et rackformat og også mellem alle rackvarianter; sparer laboratorieplads, når den ikke er i brug
  • Skridsikre silikonefødder og et vippesikkert fodaftryksdesign sikrer sikker håndtering
  • Bølgelignende design: Rørrækker er arrangeret i forskellige højder, så reaktionsbeholderne er let tilgængelige og tydeligt identificerbare
  • Fremstillet af polypropylen (PP) for høj kemisk og fysisk modstand
  • Optimerede pladsbesparende dimensioner på grund af perfekt rørposition-til-fodaftryk-arrangement uden at gå på kompromis med rørhåndteringen
  • Høj fleksibilitet: holder rør i forskellige størrelser
  • Nummererede rørpositioner understøtter hurtig og nem orientering og fejlfri håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder PCR rør, Rør (25 eller 50 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Konisk
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1 konisk rør 25 mL eller 50 mL
nr. pr. pakke 4 Pk.
Temperaturområde (metrisk). -86 °C til +100 °C
Produkttype Reagensglasstativ
Hylder Ingen