Få mere at vide
Eppendorf™ Rør stativer
Shop alle Eppendorf produkter
Stillinger:
1
12
12 (6 og 6)
36
48
Til brug med (udstyr):
0,5 ml rør
1 konisk rør 25 mL eller 50 mL
1,5 og 2,0 ml rør
5 eller 15 mL, 25 eller 50 mL rør
5 mL og 15 mL rør
Kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Beskrivelse
- Stabelbar i et rackformat og også mellem alle rackvarianter; sparer laboratorieplads, når den ikke er i brug
- Skridsikre silikonefødder og et vippesikkert fodaftryksdesign sikrer sikker håndtering
- Bølgelignende design: Rørrækker er arrangeret i forskellige højder, så reaktionsbeholderne er let tilgængelige og tydeligt identificerbare
- Fremstillet af polypropylen (PP) for høj kemisk og fysisk modstand
- Optimerede pladsbesparende dimensioner på grund af perfekt rørposition-til-fodaftryk-arrangement uden at gå på kompromis med rørhåndteringen
- Høj fleksibilitet: holder rør i forskellige størrelser
- Nummererede rørpositioner understøtter hurtig og nem orientering og fejlfri håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensglasstativ |
| Holder | PCR rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 48 |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | 0,5 ml rør |
| nr. pr. pakke | 2 Pk. |