Beskrivelse
- Stabelbar i et rackformat og også mellem alle rackvarianter; sparer laboratorieplads, når den ikke er i brug
- Skridsikre silikonefødder og et vippesikkert fodaftryksdesign sikrer sikker håndtering
- Bølgelignende design: Rørrækker er arrangeret i forskellige højder, så reaktionsbeholderne er let tilgængelige og tydeligt identificerbare
- Fremstillet af polypropylen (PP) for høj kemisk og fysisk modstand
- Optimerede pladsbesparende dimensioner på grund af perfekt rørposition-til-fodaftryk-arrangement uden at gå på kompromis med rørhåndteringen
- Høj fleksibilitet: holder rør i forskellige størrelser
- Nummererede rørpositioner understøtter hurtig og nem orientering og fejlfri håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | PCR rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 36 |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | 1,5 og 2,0 ml rør |
| nr. pr. pakke | 2 Pk. |
| Produkttype | Reagensglasstativ |