Få mere at vide
Eppendorf™ Rør stativer
Beskrivelse
- Stabelbar i et rackformat og også mellem alle rackvarianter; sparer laboratorieplads, når den ikke er i brug
- Skridsikre silikonefødder og et vippesikkert fodaftryksdesign sikrer sikker håndtering
- Bølgelignende design: Rørrækker er arrangeret i forskellige højder, så reaktionsbeholderne er let tilgængelige og tydeligt identificerbare
- Fremstillet af polypropylen (PP) for høj kemisk og fysisk modstand
- Optimerede pladsbesparende dimensioner på grund af perfekt rørposition-til-fodaftryk-arrangement uden at gå på kompromis med rørhåndteringen
- Høj fleksibilitet: holder rør i forskellige størrelser
- Nummererede rørpositioner understøtter hurtig og nem orientering og fejlfri håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | PCR rør, Rør (25 eller 50 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 12 (6 og 6) |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | 5 eller 15 mL, 25 eller 50 mL rør |
| nr. pr. pakke | 2 Pk. |
| Produkttype | Reagensglasstativ |