Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrorørstativ
Artikelnummer. 15377997 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Holder unitSize
15377997 Mikrorør (1,5 til 2 ml) Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15377997
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stable stativer, når de ikke er i brug. Mikrorørstativ giver fremragende kemikalie- og varmebestandighed. Autoklaverbar.
  • Forstærkede rørstativer i nylon
  • Håndtag giver nem og sikker transport og gør det muligt at stable stativer
  • Temperaturområde -40 °C til +140 °C
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Forstærket Nylon
Stillinger 96
Form Vandret
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml rør
Mængde 4 Pk.
Temperaturområde (metrisk). -40 °C til +140 °C
Dimensioner (L x B x H) 21 x 13.1 x 5.4 cm
Længde (metrisk) 21 cm
Længde (engelsk) 8,3''
Bredde (engelsk) 5,2''
Højde (engelsk) 2,1 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 11.1 mm
Inkluderer Håndtag til stabling
Produkttype Mikrorørstativ
Hylder 2 etager
Højde (metrisk) 5.4 cm
Array 8 x 12
Bredde (metrisk) 13.2 cm