Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Mikrorør stativer
Artikelnummer. 16310716 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stillinger:
24 Brønde
Artikelnummer. Stillinger
16310716 24 Brønde
1 options
Artikelnummer. 16310716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 DKK
    444.31 DKK / Pakke med 8
    Spare 56.69 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabelbare mikrorørstativer med overlegen kemikalie- og varmebestandighed fås i muligheder for små eller store brønde.
  • Fremstillet af forstærket nylon
  • Overlegen kemisk- og varmebestandighed
  • Håndtag giver nem og sikker transport
  • Alfanumerisk identifikation for hurtig lokalisering og genfinding af prøver
  • Stabelbar, når den er fuld af rør
  • Kan bruges i vandbade
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Oversigt Mikrorørstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Nylon
Stillinger 24 Brønde
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Holde og opbevare mikrorør
Antal stativer 1
nr. pr. pakke 8 Pk.
Dimensioner (L x B) 5,6 x 3,5 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 5,6 x 3,5 x 2 tommer.
Længde (metrisk) 14.3 cm
Længde (engelsk) 5,6 tommer.
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (engelsk) 2 tommer
Vægt (engelsk) 0.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.09 kg
Produkttype Mikrorørstativ
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 5.2 cm
Array 4 x 6
Bredde (metrisk) 9 cm