Få mere at vide
Heidolph™ Mikrorørsholder
Artikelnummer. 30274397 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
0,5 ml mikroreaktionsbeholdere
1,5 til 2 ml mikroreaktionsbeholdere
Rørkapacitet:
20 mikrorør
36 mikrorør
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Rørkapacitet
30274397 0,5 ml mikroreaktionsbeholdere 36 mikrorør
30274394 1,5 til 2 ml mikroreaktionsbeholdere 20 mikrorør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30274397 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5490013000
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fastgørelse eller stativ til opbevaring af mikroreaktionsbeholdere.
Fastgørelse eller stativ til opbevaring af mikroreaktionsbeholdere.
Materiale:
  • Ramme: rustfrit stål
  • Indvendig del: polypropylen
Karakteristika:
  • Autoklaverbar og tåler opvaskemaskine
  • Vinkeljustering op til 90°
  • Fastgørelse uden foddel kan bruges som bordstel
Valgmuligheder:
  • Stativ med plads til 36 mikroreaktionsbeholdere med en kapacitet på 0,5 ml
  • Stativ med plads til 20 mikroreaktionsbeholdere med en kapacitet på 1,5 til 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 0,5 ml mikroreaktionsbeholdere
Rørkapacitet 36 mikrorør
Produkttype Rørholder
Materiale Rustfrit stål, polypropylen
Til brug med (udstyr) Hei-SHAKE 1000 eller 2000 serie shakere