Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Mikrorør skumindsats
Artikelnummer. 15577325 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Antal stillinger:
60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger Pakningsstørrelse
15577325 60 Hver
1 options
Artikelnummer. 15577325 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    408.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.57 DKK
    13% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Holder beholderne på plads under blanding. Scientific Industries SI™ Microtube Foam Insert passer tæt inde i Vortex-Genie 2 og Vortex-Genie Pulse 152 mm platformbeslag.
  • Kan rumme op til 60 mikrorør.
  • Passer til 152 mm platformbeslag
  • Inkluderet i Multiple Sample Starter Set
  • Til brug med Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Puls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Højdensitetsskum
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 2 familie af mixere, Vortex-Genie Puls
Antal stillinger 60
Kræver Platformtilbehør 15577315