Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrorørsæsker
Artikelnummer. 15363178 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
169 x 0,2 mL rør (op til 9,5 mm størrelse)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15363178 169 x 0,2 mL rør (op til 9,5 mm størrelse) Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15363178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 DKK
    405.78 DKK / Pakke med 10
    Spare 72.22 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at sikre, at de indeholdte rør forbliver i deres udpegede brønde, selvom kassen tippes eller bankes, når låget er på plads. Mikrorørsbokse har en lav profil og passer ind i de fleste standard frysere.
  • Opbevares i mekaniske frysere eller dampfase LN2 for at reducere muligheden for beskadigelse under fjernelse.
  • Passer ind i de fleste standard frysereoler
  • Komplet med brønddelere i pakker med 10 stk
Tekniske data
Lukketype Låg
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Holder 169 x 0,2 mL rør (op til 9,5 mm størrelse)
Inkluderer Låg, Brønddeler
Antal rum 169, 13 x 13 array
Produkttype Mikrorør boks
Mængde 10 Pk.
Opbevaringsmetode Mekaniske frysere eller dampfase LN2
Dimensioner (L x B x H) 13.3 x 13.3 x 2.9 cm
Længde (metrisk) 13.3 cm
Længde (engelsk) 5,2 tommer
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Højde (metrisk) 2.9 cm
Højde (engelsk) 1.1 tommer