Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microtiter Rør og stativer
Artikelnummer. p-6051141 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Produkttype:
Frostet mikrotiterrør
Microtiter Rør
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Format:
Bulk
Massevis
Robotstativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 960
Artikelnummer. 12358202
Brand: Thermo Scientific™ 342411
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forsegl mikrotiterrør tæt til opbevaring med disse polyethylenpropstrimler - til brug med 1,2 ml MCT titerrørstativ.
Forsegl mikrotiterrør tæt til opbevaring med polyethylen Thermo Scientific™ Microtiter Rørprop Strips— til brug med 1,2 mL MCT Titertube racks. 1,2 ml mikrotiterrør tilbyder yderligere volumenkapacitet til prøvefortynding. Disse er tilgængelige i et præ-racket 8 x 12 format.
Microtiter Tubes and Caps
  • Polyethylene plug strip seals the Microtiter tubes tightly for storage
  • Eight plug strips can be easily cut apart for individual samples
  • 1.2mL Microtiter tubes have additional volume capacity for sample dilution and are ideal for HTLV-III testing, RIA, EIA, PCR, pharmaceutical quality control and blood bank sample freezer storage
  • Frosted writing areas on each tube and an alphanumeric rack simplify organization and identification of specific samples
  • Microtiter tube system is available in bulk packaging or with a SBS standard footprint
  • Robotic compatible rack can easily integrated into automated liquid handling workstations
Highest Quality
  • Rigorous testing to ensure sample integrity and security
Packaging Options
  • Microtiter tubes and caps are available sterile and nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens
Farve Natural
Volumen (metrisk) 1.2 mL
Mængde 96 tubes/rack 10 racks/unit, 5 units case
Lukningsmateriale Polyethylene (Plug)
Produktlinje Thermo Scientific
Sterilitet Ikke-steril
Format Robotstativ
Produkttype Frostet mikrotiterrør