Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microtiter Rør og stativer
Artikelnummer. 11579944 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Produkttype:
Frostet MicroTiter-rør
Microtiter Rør
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Format:
Bulk
Robotrack
Robotstativ
Volumen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Sterilitet Format Pakningsstørrelse
11579944 Microtiter Rør Steril Robotstativ Pakke med 960
12358202 Frostet MicroTiter-rør Ikke-steril Robotrack Pakke med 960
11937675 Microtiter Rør Ikke steril Robotstativ Pakke med 960
10707994 Frostet MicroTiter-rør Ikke-steril Volumen Pakke med 10000
11539954 Microtiter Rør Ikke steril Bulk Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11579944 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00 DKK
    350.66 DKK / Pakke med 960
    Spare 48.34 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forsegl mikrotiterrør tæt til opbevaring med disse polyethylenpropstrimler - til brug med 1,2 ml MCT titerrørstativ.
Forsegl mikrotiterrør tæt til opbevaring med polyethylen Thermo Scientific™ Microtiter Rørprop Strips— til brug med 1,2 mL MCT Titertube racks. 1,2 ml mikrotiterrør tilbyder yderligere volumenkapacitet til prøvefortynding. Disse er tilgængelige i et præ-racket 8 x 12 format.
Microtiter Rør og hætter
  • Polyethylenpropstrimmel forsegler mikrotiterrørene tæt til opbevaring
  • Strimler med otte stik kan nemt skæres fra hinanden til individuelle prøver
  • 1,2 ml mikrotiterrør har ekstra volumenkapacitet til prøvefortynding og er ideelle til HTLV-III test, RIA, EIA , PCR, farmaceutisk kvalitetskontrol og opbevaring af blodbankprøver i fryseren
  • Frostede skriveområder på hvert rør og et alfanumerisk stativ forenkler organisering og identifikation af specifikke prøver
  • Microtiter rørsystem fås i bulkemballage eller med en SBS standard fodaftryk
  • Robotkompatibelt rack kan nemt integreres i automatiserede væskehåndteringsarbejdsstationer
Højeste kvalitet
  • Strenge test for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
Emballage muligheder
  • Microtiter rør og hætter fås sterile og ikke-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hæmmere, endotoksin og DNA.
Farve Neutral
Volumen (metrisk) 1.2 mL
Mængde 96 tubes/rack 10 racks/unit, 5 units case
Lukningsmateriale Polyethylen (stik)
Produktlinje Thermo Scientific
Sterilitet Steril
Format Robotstativ
Produkttype Microtiter Rør