Description
Forsegl mikrotiterrør tæt til opbevaring med polyethylen Thermo Scientific™ Microtiter Rørprop Strips— til brug med 1,2 mL MCT Titertube racks. 1,2 ml mikrotiterrør tilbyder yderligere volumenkapacitet til prøvefortynding. Disse er tilgængelige i et præ-racket 8 x 12 format.
Microtiter Rør og hætter
- Polyethylenpropstrimmel forsegler mikrotiterrørene tæt til opbevaring
- Strimler med otte stik kan nemt skæres fra hinanden til individuelle prøver
- 1,2 ml mikrotiterrør har ekstra volumenkapacitet til prøvefortynding og er ideelle til HTLV-III test, RIA, EIA , PCR, farmaceutisk kvalitetskontrol og opbevaring af blodbankprøver i fryseren
- Frostede skriveområder på hvert rør og et alfanumerisk stativ forenkler organisering og identifikation af specifikke prøver
- Microtiter rørsystem fås i bulkemballage eller med en SBS standard fodaftryk
- Robotkompatibelt rack kan nemt integreres i automatiserede væskehåndteringsarbejdsstationer
Højeste kvalitet
- Strenge test for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
Emballage muligheder
- Microtiter rør og hætter fås sterile og ikke-sterile
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) | 1.2 mL |
| Mængde | 1000 rør/enhed, 10 enheder/Cs. |
| Lukningsmateriale | Polyethylen (stik) |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Format | Bulk |
| Produkttype | Microtiter Rør |