Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microtiter Rørprop Strip
Artikelnummer. 12368202 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
120 stk., 5 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Mængde Pakningsstørrelse
12368202 Ikke steril 120 stk., 5 stk. Pakke med 120
12328482 Steril 120 stk., 5 stk. Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12368202 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 342611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 DKK
    138.32 DKK / Pakke med 120
    Spare 13.68 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Forsegl 1,2 ml mikrotiterrør tæt til opbevaring ved hjælp af disse polyethylenpropstrimler.
Forsegl 1,2 ml mikrotiterrør tæt til opbevaring ved brug Thermo Scientific™ Microtiter Rørprop Strips.
  • LDPE ikke autoklaverbar
  • Strimler med otte stik kan nemt skæres fra hinanden til individuelle prøver
  • Fås sterilt og usterilt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 8-hætte Strip
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt 1,2 ml Microtiter Rør 8-kapslet stikliste
Materiale LDPE
Farve Neutral
Emballage 10 forseglede poser med tolv 8 hættestrimler/enhed, 5 enheder/etui
Mængde 120 stk., 5 stk.
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Stikstrimler