Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microtiter Rørprop Strip
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12328482 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
120 stk., 5 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Sterilitet Mængde unitSize
12328482 Steril 120 stk., 5 stk. Pakke med 120
12368202 Ikke steril 120 stk., 5 stk. Pakke med 120
2 options
Artikelnummer. 12328482
Brand: Thermo Scientific™ 342511
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl 1,2 ml mikrotiterrør tæt til opbevaring ved hjælp af disse polyethylenpropstrimler.
Forsegl 1,2 ml mikrotiterrør tæt til opbevaring ved brug Thermo Scientific™ Microtiter Rørprop Strips.
  • LDPE ikke autoklaverbar
  • Strimler med otte stik kan nemt skæres fra hinanden til individuelle prøver
  • Fås sterilt og usterilt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 8-hætte Strip
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt 1,2 ml Microtiter Rør 8-kapslet stikliste
Materiale LDPE
Farve Neutral
Emballage 10 forseglede poser med tolv 8 hættestrimler/enhed, 5 enheder/etui
Mængde 120 stk., 5 stk.
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Stikstrimler