Få mere at vide
Eppendorf™ A-2-MTP-rotor
Artikelnummer. 10134792 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
96 x 0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10134792 96 x 0,2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10134792 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5427700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11610.00 DKK
    10800.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 810.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kompatibel med Eppendorf™ 5430/5430 R-centrifuger. Eppendorf™ A-2-MTP-rotoren har et forrudedesign til støjsvag drift.
  • Maks. hastighed: 2.204 x g (4.680 o/min.)
  • Svingspandrotor med 2 pladser til MTP, PCR og Deepwell-plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Mikrotiterrotor
Volumen 96 x 0,2 ml
Maks. RCF 2,024 x g
Maks. Hastighed 4,680 rpm