Få mere at vide
Fisherbrand™ Microtip til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators
Artikelnummer. p-10597392 Shop alle Fisherbrand produkter
Lydstyrkeområde (metrisk):
0,2 til 5 ml
0,5 til 15 ml
5 til 50 ml
Diameter (metrisk) spids:
2 mm
3 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12981171
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Kat. Ingen. FB4220
Microtips er tynde højintensitetsprober, som er designet til behandling af små prøvevolumener. Microtips skrue ind i den gevindskårne ende af standard 1/2 in. sonden (4220).
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med Model 505 og Model 705 Sonic Dismembrators.
  • 1/16 tommer. Microtip Probe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • Til behandling af 0,2 til 5 ml volumener
  • Kræver #4220 (1/2 in. Udskiftelig spidssonde)
Tekniske data
Amplitude 320μ m maksimum
Produkttype Microtip sonde
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,2 til 5 ml
Diameter (engelsk) 0,625 tommer
Diameter (engelsk) Tip 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) 0.4 cm
Diameter (metrisk) spids 2 mm
Til brug med (udstyr) 0,5 tommer sonde (#4220) til Model 505 og 705 sonisk disembrator
Inkluderer sonde
Emballagemængde 1 sonde