Få mere at vide
Fisherbrand™ Microtip til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 380μ m maksimum |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,5 til 15 ml |
| Diameter (engelsk) | 0,12 tommer |
| Diameter (engelsk) Tip | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) | 0.3 cm |
| Diameter (metrisk) spids | 3 mm |
| Til brug med (udstyr) | 0,5 tommer sonde (#4220) til Model 505 og 705 sonisk disembrator |
| Inkluderer | sonde |
| Emballagemængde | 1 sonde |
| Produkttype | Microtip sonde |