Få mere at vide
Fisherbrand™ Microtip til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators
Artikelnummer. 12901181 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
0,2 til 5 ml
0,5 til 15 ml
5 til 50 ml
Diameter (metrisk) spids:
2 mm
3 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) spids Pakningsstørrelse
12901181 5 til 50 ml 6 mm Hver
12981171 0,2 til 5 ml 2 mm Hver
12991171 0,5 til 15 ml 3 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12901181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2016.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 1038.51 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Kat. Ingen. FB4220
Microtips er tynde højintensitetsprober, som er designet til behandling af små prøvevolumener. Microtips skrue ind i den gevindskårne ende af standard 1/2 in. sonden (4220).
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med Model 505 og Model 705 Sonic Dismembrators.
  • 1/4 tommer Microtip Probe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • Til behandling af 5 til 50 ml volumener
  • Kræver #4220 (1/2 in. Udskiftelig spidssonde)
Tekniske data
Amplitude 200μ m maksimum
Lydstyrkeområde (metrisk) 5 til 50 ml
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Diameter (engelsk) Tip 1/4 tommer
Diameter (metrisk) 0.63 cm
Diameter (metrisk) spids 6 mm
Til brug med (udstyr) 0,5 tommer sonde (#4220) til Model 505 og 705 sonisk disembrator
Inkluderer sonde
Emballagemængde 1 sonde
Produkttype Microtip sonde