Få mere at vide
Sampling Systems™ MicroThief™ Lavvolumen pulvertyv
Artikelnummer. p-7138837 Shop alle Sampling Systems produkter
Dybde (metrisk):
350 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849211
Brand: Sampling Systems™ 1074A350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Justeres nemt, så operatøren kan variere størrelsen på prøven, der tages. Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief er velegnet til at tage prøver af meget lille volumen af fritflydende pulvere og granulat.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Justerbar, tager en række prøvestørrelser
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 0,01 til 0,1 ml
Diameter (metrisk) 5 mm
Dybde (metrisk) 350 mm