Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml rør, rød
Artikelnummer. 17174175
Skift visning
Mængde:
72 Rør/Pk.
Artikelnummer. Mængde
17174175 72 Rør/Pk.
1 options
Artikelnummer. 17174175 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R12505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 DKK
    1549.27 DKK / Pakke med 72
    Spare 445.73 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opbevar vira og klamydiaers levedygtighed med transport- og opbevaringsmedier af høj kvalitet, der findes i fire alsidige formuleringer.
Oprethold organismens levedygtighed og tæller for verifikationsstudier, kvalitetskontrolprocedurer og gentagne tests af vira og klamydier med medier af høj kvalitet fra eksperter i medier. Thermo Scientific™ MicroTest™ Rør findes i fire medieformuleringer for at tilbyde fleksibilitet både i transport og opbevaring.
Termovidenskabeligt MicroTest produkter er designet til indsamling, transport, vedligeholdelse og langtidsopbevaring af virale prøver og klamydier  og er af topkvalitet. Fra formulering til emballage opretholder produkterne organismernes levedygtighed gennem fryse-tø-cyklusser, MicroTest samtidig med at de hæmmer antimikrobielle forurenende stoffer og fremmer sikkerheden.
MicroTest™ M4RT™ indeholder gelatine, gentamicin og amphotericin B til transport af vira og klamydier.
MicroTest Rør leveres med 1,5 ml eller 3 ml flydende medium i et 15 ml konisk rør med 3 glaskugler.
Hold dit laboratorium på rette vej med et pålideligt sæt løsninger til transport, opbevaring, vedligeholdelse og langtidsopbevaring af kulturer med hele MicroTest familien af samlings- og transportmedier.
Pålidelige og pålidelige resultater
  • Streng kvalitetskontrol, herunder cellulær toksicitet på hvert partinummer
  • Patenterede formuleringer med stabiliserende proteiner, buffere og specifikke antibiotika
Kompatibilitet og levedygtighed
  • Tilbyder kompatibel transport til cellekultur, enzymimmunoassays og molekylære diagnostiske tests
  • Vedligeholder organismens levedygtighed og tæller for bedre og mere pålidelige resultater under validerings-/verifikationsstudier, kvalitetskontrolprocedurer og gentagne tests
Bekvemt, imødekommende format
  • 1,5 ml og 3,0 ml fyldvolumen tillader flere tests fra ét eksemplar
  • Individuelle transportmedierør eller komplette sæt tilbyder fleksibilitet og alsidighed
Sikker, robust emballage
  • Robuste, brudsikre rør med sikre, farvekodede skruelåg forhindrer lækager og eksponering for smitsomme stoffer
  • Sæt inkluderer lækagebestandig polypropylenpose til sikker prøvetransport
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier.
Spørg venligst. Remel™ Og Oxoid™ produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific , der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype M4 RT rørsæt
Format Rør
Lukningsfarve Rød
Kompatibilitet Kultur, Shell-hætteglas, Fryse-tø-cyklusser, Kulturvedligeholdelse, ELISA , PCR, DNA-sondeteknologi
Oversigt M4RT 3 ml rør, rød
Til brug med (applikation) Chlamydiae virus
Emballage Pakket i opdelte æsker.
Mængde 72 Rør/Pk.
Opbevaringskrav 2 °C til 30 °C
Transport temperatur 2° til 30 °C
Volumen (metrisk) 3 mL