Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml MicroTip Flocked Swab Kit
Artikelnummer. 15764758 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 sæt/pk.
Artikelnummer. Mængde
15764758 100 sæt/pk.
1 options
Artikelnummer. 15764758 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R12566
På lager
Oprethold organismens levedygtighed med sæt, der inkluderer kvalitetstransportmedier til stuetemperatur, en traditionel nylon flocket vatpind og/eller en nylon flocket vatpind med mikrospids.
Oprethold organismens levedygtighed og tæller for verifikationsundersøgelser, kvalitetskontrolprocedurer og gentagen testning af vira chlamydiae , mycoplasma og ureaplasma med kvalitetsmedier, dokumenterede indsamlings- og transportværktøjer og sikker, pålidelig emballage. Thermo Scientific™ MicroTest™ Flocked Swab Kits kommer i to rumtemperaturmedieformuleringer og inkluderer en traditionel nylon flocket vatpind og/eller en nylon flocket vatpind med mikrospids og en 6 x 9 tommer lynlåspose til sikker transport.
Designet til indsamling, transport, vedligeholdelse og langtidsopbevaring af virale prøver, klamydiae, mycoplasma og ureaplasma , Thermo Scientific MicroTest produkter er af topkvalitet. Fra formulering til emballage, MicroTest produkter opretholder organismers levedygtighed gennem fryse-tø-cyklusser, mens de hæmmer antimikrobielle kontaminanter og fremmer sikkerheden.
MicroTest™ M4RT™ indeholder gelatine, gentamicin og amphotericin B til transport af vira og klamydiae .
Microtest Flockede vatpindesæt leveres med 1,5 ml eller 3 ml flydende medium i et 15 ml konisk rør med glasperler, en konvolut med en eller to nylon-flockede vatpinde og en 6 x 9 tommer lynlåspose.
Hold dit laboratorium i den rigtige retning med et pålideligt sæt løsninger til transport, opbevaring, vedligeholdelse og langtidskulturopbevaring med MicroTest familie af indsamlings- og transportmedier.
Pålidelige pålidelige resultater
  • Strenge kvalitetskontrol, herunder cellulær toksicitet på hvert lotnummer
  • Patenterede formuleringer med stabiliserende proteiner, buffere og specifikke antibiotika
Kompatibilitet og levedygtighed
  • Giver kompatibel transport til cellekultur, enzymimmunoassays og molekylære diagnostiske tests
  • Bevarer organismens levedygtighed og tæller for bedre, mere pålidelige resultater under validerings-/verifikationsundersøgelser, kvalitetskontrolprocedurer og gentagen testning
Praktisk, imødekommende format
  • 1,5 ml og 3,0 ml fyldningsvolumener tillader flere tests fra én prøve
  • Individuelle transportmedierør eller komplette sæt tilbyder fleksibilitet og alsidighed
Sikker, robust emballage
  • Hårde, brudsikre rør med sikre, farvekodede skruelåg forhindrer lækage og eksponering for smitsomme stoffer
  • Sættene inkluderer en lækagebestandig polypropylenpose til sikker prøvetransport
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flocked Swab Kit
Format Rør
Vaskepindskonfiguration Enkelt applikator
Lukningsfarve Rød
Kompatibilitet Kultur, Shell-hætteglas, Fryse-tø-cyklusser, Kulturvedligeholdelse, ELISA , PCR, DNA-sondeteknologi
Oversigt M4RT 3 ml MicroTip Flocked Swab Kit
Til brug med (applikation) Chlamydiae virus
Mængde 100 sæt/pk.
Skaft materiale Plast
Opbevaringskrav 2 °C til 30 °C
Tip Type Microtip
Transport temperatur 2° til 30 °C
Volumen (metrisk) 3 mL