Beskrivelse
- Konstrueret af inert PEEK
- Ideel til kemisk resistens
- Inkluderer (3) F-152 og (3) P-416BLK fittings
- Højtryk
- Biokompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Type | T-shirt |
| Inkluderer | Beslag |
| Materiale | PEEK |
| Partikelstørrelse | 360 &m;m |