Få mere at vide
BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukning
Artikelnummer. 12977646
Lukningsfarve:
Grå
Grøn
Guld
Lavendel
Mintgrøn
Rød
Inkluderer:
Berørt almindeligt kapillarrør
Berørt plasmarør
Berørt serumrør, UV-beskyttelse.
Upåvirket EDTA-rør
Upåvirket plasmarør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 12977646
Brand: BD 365964
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til når kun de mindste mængder blod er påkrævet. BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukningen er farvekodet for at svare til typen af blodopsamling og er markeret med det korrekte fyldningsniveau for antikoagulanten.
BD Microtainer™ rør bruges til opsamling, transport og behandling af kapillært eller venøst blod fra hudpunktur. Den er ideel til brug med spædbørn, børn, geriatri og akutte patienter, når kun de mindste mængder blod er påkrævet.
  • Bredere diameter (8 mm) for nem opsamling og forbedret blanding
  • Farvekodede hætter svarer til standarden Vacutainer™ farvekodningssystem for nem identifikation
  • Fås med en række additiver til brug i forskellige tests
  • Ravfarvede rør er tilgængelige til lysfølsomme analytter
  • Integreret samlingsscoop og synlige udfyldningslinjer
  • Microgard™ “twist assist” lukning reducerer risikoen for sprøjt, når hætten fjernes for at beskytte mod eksponering
  • Lukningen kan bruges med en rørforlænger til brug i 13 mm x 75 mm stativer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Produkttype Mikroopsamlingsrør med sikkerhedslukning
Tilsætningsstof Intet tilsætningsstof
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Microgard
Kapacitet (metrisk) 250 til 500μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Rød
Mængde 200 Pk.
Inkluderer Berørt almindeligt kapillarrør
Til brug med (applikation) Indsamling, transport og behandling af hudpunktur (kapillær) blod