Få mere at vide
BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukning
Lukningsfarve:
Grå
Grøn
Guld
Lavendel
Mintgrøn
Rød
Inkluderer:
Berørt almindeligt kapillarrør
Berørt plasmarør
Berørt serumrør, UV-beskyttelse.
Upåvirket EDTA-rør
Upåvirket plasmarør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
BD Microtainer™ rør bruges til opsamling, transport og behandling af kapillært eller venøst blod fra hudpunktur. Den er ideel til brug med spædbørn, børn, geriatri og akutte patienter, når kun de mindste mængder blod er påkrævet.
- Bredere diameter (8 mm) for nem opsamling og forbedret blanding
- Farvekodede hætter svarer til standarden Vacutainer™ farvekodningssystem for nem identifikation
- Fås med en række additiver til brug i forskellige tests
- Ravfarvede rør er tilgængelige til lysfølsomme analytter
- Integreret samlingsscoop og synlige udfyldningslinjer
- Microgard™ “twist assist” lukning reducerer risikoen for sprøjt, når hætten fjernes for at beskytte mod eksponering
- Lukningen kan bruges med en rørforlænger til brug i 13 mm x 75 mm stativer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Produkttype | Mikroopsamlingsrør med sikkerhedslukning |
| Tilsætningsstof | Lithium Heparin og Plasma Separator |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Microgard |
| Kapacitet (metrisk) | 400 til 600μ L |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsfarve | Mintgrøn |
| Vis mere |