Få mere at vide
BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukning
Artikelnummer. 12947646
Skift visning
Lukningsfarve:
Grå
Grøn
Guld
Lavendel
Mintgrøn
Rød
Inkluderer:
Berørt almindeligt kapillarrør
Berørt plasmarør
Berørt serumrør, UV-beskyttelse.
Upåvirket EDTA-rør
Upåvirket plasmarør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Inkluderer unitSize
12947646 Grøn Upåvirket plasmarør Pakke med 200
12987646 Guld Berørt serumrør, UV-beskyttelse. Pakke med 200
12957646 Mintgrøn Upåvirket plasmarør Pakke med 200
12937646 Grå Upåvirket EDTA-rør Pakke med 200
12977646 Rød Berørt almindeligt kapillarrør Pakke med 200
10346134 Lavendel Upåvirket EDTA-rør Pakke med 200
12967646 Mintgrøn Berørt plasmarør Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12947646 Leverandør BD Leverandørnr. 365966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 DKK
    703.00 DKK / Pakke med 200
    Spare 19.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til når kun de mindste mængder blod er påkrævet. BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukningen er farvekodet for at svare til typen af blodopsamling og er markeret med det korrekte fyldningsniveau for antikoagulanten.
BD Microtainer™ rør bruges til opsamling, transport og behandling af kapillært eller venøst blod fra hudpunktur. Den er ideel til brug med spædbørn, børn, geriatri og akutte patienter, når kun de mindste mængder blod er påkrævet.
  • Bredere diameter (8 mm) for nem opsamling og forbedret blanding
  • Farvekodede hætter svarer til standarden Vacutainer™ farvekodningssystem for nem identifikation
  • Fås med en række additiver til brug i forskellige tests
  • Ravfarvede rør er tilgængelige til lysfølsomme analytter
  • Integreret samlingsscoop og synlige udfyldningslinjer
  • Microgard™ “twist assist” lukning reducerer risikoen for sprøjt, når hætten fjernes for at beskytte mod eksponering
  • Lukningen kan bruges med en rørforlænger til brug i 13 mm x 75 mm stativer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Mikroopsamlingsrør med sikkerhedslukning
Tilsætningsstof Lithium Heparin
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Microgard
Kapacitet (metrisk) 200 til 400μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Grøn
Mængde 200 Pk.
Inkluderer Upåvirket plasmarør
Til brug med (applikation) Indsamling, transport og behandling af hudpunktur (kapillær) blod