Få mere at vide
BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukning
Description
BD Microtainer™ rør bruges til opsamling, transport og behandling af kapillært eller venøst blod fra hudpunktur. Den er ideel til brug med spædbørn, børn, geriatri og akutte patienter, når kun de mindste mængder blod er påkrævet.
- Bredere diameter (8 mm) for nem opsamling og forbedret blanding
- Farvekodede hætter svarer til standarden Vacutainer™ farvekodningssystem for nem identifikation
- Fås med en række additiver til brug i forskellige tests
- Ravfarvede rør er tilgængelige til lysfølsomme analytter
- Integreret samlingsscoop og synlige udfyldningslinjer
- Microgard™ “twist assist” lukning reducerer risikoen for sprøjt, når hætten fjernes for at beskytte mod eksponering
- Lukningen kan bruges med en rørforlænger til brug i 13 mm x 75 mm stativer
Specifications
Specifications
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroopsamlingsrør med sikkerhedslukning |
| Tilsætningsstof | K 2 EDTA |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Microgard |
| Kapacitet (metrisk) | 250 til 500μ L |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsfarve | Lavendel |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- TUBE MICRO W/MICROGARD EDTA
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA