Få mere at vide
IKA™ MICROSTAR Digital, Overhead Omrører
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7159133 Shop alle IKA produkter
Hastighed:
50 til 1000 rpm
50 til 2000 rpm
Volumen:
5 L
10 L
Moment:
15 Ncm
7.5 Ncm
Viskositet:
4000 mPas
8000 mPas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15995681
Brand: IKA™ 0025004715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pladsbesparende, nem at bruge, kompakt omrører.
  • Pladsbesparende højtydende
  • Perfekte grundlæggende funktioner
  • Kompakt design
  • Pålidelig
  • Garanteret konstant drejningsmoment over hele rpm-området
  • Nem betjening ved hjælp af en stabil drejeknap
  • Regelmæssige softwareopdateringer tilgængelige via USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 50 til 2000 rpm
Volumen 5 L
Vise LED
Spænding 100/240 V, DC-spænding: 24 V
Watt 32 w
Dimensioner (L x B x H) 60 x 173 x 126 mm
Elektriske krav 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frekvens 50/60 Hz
Chuck størrelse 0,5 til 8 mm
Inkluderer USB interface
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- Microstar 7.5
Motortype Børsteløs DC
Moment 7.5 Ncm
Viskositet 4000 mPas
Vægt (metrisk) 1.18 kg