Få mere at vide
IKA™ MICROSTAR Digital, Overhead Omrører
Artikelnummer. 15995681 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
50 til 1000 rpm
50 til 2000 rpm
Volumen:
5 l
10 l
Moment:
15 Ncm
7,5 Ncm
Viskositet:
4000 mPas
8000 mPas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighed Volumen Moment Viskositet Pakningsstørrelse
15995681 50 til 2000 rpm 5 l 7,5 Ncm 4000 mPas Hver
15946532 50 til 1000 rpm 10 l 15 Ncm 8000 mPas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15995681 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025004715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8165.00 DKK
    7626.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 538.95 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Pladsbesparende, nem at bruge, kompakt omrører.
  • Pladsbesparende højtydende
  • Perfekte grundlæggende funktioner
  • Kompakt design
  • Pålidelig
  • Garanteret konstant drejningsmoment over hele rpm-området
  • Nem betjening ved hjælp af en stabil drejeknap
  • Regelmæssige softwareopdateringer tilgængelige via USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 50 til 2000 rpm
Volumen 5 l
Vise LED
Spænding 100/240 V, DC-spænding: 24 V
Watt 32 w
Dimensioner (L x B x H) 60 x 173 x 126 mm
Elektriske krav 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frekvens 50/60 Hz
Chuck størrelse 0,5 til 8 mm
Inkluderer USB interface
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- Microstar 7.5
Motortype Børsteløs DC
Moment 7,5 Ncm
Viskositet 4000 mPas
Vægt (metrisk) 1.18 kg