Beskrivelse
- Pladsbesparende højtydende
- Perfekte grundlæggende funktioner
- Kompakt design
- Pålidelig
- Garanteret konstant drejningsmoment over hele rpm-området
- Nem betjening ved hjælp af en stabil drejeknap
- Regelmæssige softwareopdateringer tilgængelige via USB interface
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 50 til 1000 rpm |
| Volumen | 10 l |
| Vise | LED |
| Spænding | 100/240 V, DC-spænding: 24 V |
| Watt | 32 w |
| Diameter (engelsk) | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 8.5 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 60 x 173 x 126 mm |
| Elektriske krav | 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |