Få mere at vide
IKA™ MICROSTAR kontrol, overhead omrører
Artikelnummer. 15781468 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
30 til 1000 rpm
30 til 500 rpm
Volumen:
10 l
20 l
Moment:
15 Ncm
30 Ncm
Viskositet:
20.000 mPas
8000 mPas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighed Volumen Moment Viskositet unitSize
15781468 30 til 500 rpm 20 l 30 Ncm 20.000 mPas Hver
15720728 30 til 1000 rpm 10 l 15 Ncm 8000 mPas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15781468 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025001987
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højteknologisk, kompakt omrører med livstidsgaranti.
  • Hærdet glas lukket, hurtigt respons display for maksimal synlighed og kemikalieresistens
  • Avancerede vibrationssensorer registrerer afvigelser fra tilladte tærskler og stopper automatisk processen
  • Overskueligt display med alle væsentlige oplysninger på et øjeblik
  • Integreret timer/tæller til kontrol af kinetisk følsomme reaktioner og påmindelser
  • USB interface, f.eks. til at dokumentere parametre vha labworldsoft™ eller installation af firmwareopdateringer
  • Intuitiv og enkel håndtering
  • Berøringsfølsom overflade for lang levetid
  • Temperaturaflæsning på display
  • Kemikaliebestandigt hus
  • Tastelås funktion
  • Mikroprocessorstyret hastighedsregulator til konstant rotationshastighed, selv med ændringer i viskositet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 500 rpm
Volumen 20 l
Vise LCD
Spænding 100/240 V, DC-spænding: 24 V
Watt 32 w
Dimensioner (L x B x H) 60 x 173 x 136 mm
Elektriske krav 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frekvens 50/60 Hz
Chuck størrelse 0,5 til 8 mm
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- Microstar 30
Motortype Børsteløs DC
Moment 30 Ncm
Viskositet 20.000 mPas
Vægt (metrisk) 1.26 kg