Description
- Hærdet glas lukket, hurtigt respons display for maksimal synlighed og kemikalieresistens
- Avancerede vibrationssensorer registrerer afvigelser fra tilladte tærskler og stopper automatisk processen
- Overskueligt display med alle væsentlige oplysninger på et øjeblik
- Integreret timer/tæller til kontrol af kinetisk følsomme reaktioner og påmindelser
- USB interface, f.eks. til at dokumentere parametre vha labworldsoft™ eller installation af firmwareopdateringer
- Intuitiv og enkel håndtering
- Berøringsfølsom overflade for lang levetid
- Temperaturaflæsning på display
- Kemikaliebestandigt hus
- Tastelås funktion
- Mikroprocessorstyret hastighedsregulator til konstant rotationshastighed, selv med ændringer i viskositet
Specifications
Specifications
| Hastighed | 30 til 1000 rpm |
| Volumen | 10 l |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100/240 V, DC-spænding: 24 V |
| Watt | 32 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 60 x 173 x 136 mm |
| Elektriske krav | 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck størrelse | 0,5 til 8 mm |
| Materiale | Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer |
| Show More |